Få mere at vide
2-methylpyridin-3-boronsyre-hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10431060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10431060 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10431060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430390010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1072952-34-1 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride
CAS 1072952-34-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 181.0°C to 186.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H9BClNO2
MDL nummer MFCD06659489
Mængde 1 g
Synonym 2-methylpyridin-3-yl boronic acid hydrochloride, 2-picoline-3-boronic acid hcl, 2-methylpyridin-3-ylboronic acid hydrochloride, 2-picoline-3-boronic acid hydrochloride, 2-methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride, 2-picoline-3-boronic acid hydrochloride salt, 2-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid hydrochloride, 2-methylpyridin-3-yl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
InChI nøgle OAMCCRLFDPJOPN-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.CC1=C(C=CC=N1)B(O)O
IUPAC navn (2-methylpyridin-3-yl)boronsyre;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 173.40
PubChem CID 44119808
Formel vægt 173.41
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.