Få mere at vide
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30473413
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30473413 25 g
1 options
Artikelnummer. 30473413 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32716025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic Acid
CAS 739364-95-5
Molekylær formel C8H7N3O2
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-2-7-9-3-6(8(12)13)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
SMIL O=C(C1=CN2N=C(C)C=C2N=C1)O
IUPAC navn 2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 177.16
Formel vægt 177.05