Få mere at vide
2-Methylpyrazine, TRC
Artikelnummer. 30136346
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136346 25 g
30134614 10 g
30011739 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32489525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-08-0
Molekylær formel C5 H6 N2
Molekylvægt (g/mol) 94.11
Synonym Pyrazine, 2-methyl-, Pyrazine, methyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methylpyrazine, 2-Methyl-1,4-diazine, Methylpyrazine, Monomethylpyrazine, NSC 30412, NSC 49138
IUPAC navn 2-methylpyrazine
SMIL Cc1cnccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpyrazine
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
Formel vægt 94.0531