Få mere at vide
2-Methylpyrazine, Mikromol™
Beskrivelse
2-Methylpyrazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylpyrazine |
| CAS | 109-08-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methylpyrazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrazine, 2-methyl-, Pyrazine, methyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methylpyrazine, 2-Methyl-1,4-diazine, Methylpyrazine, Monomethylpyrazine, NSC 30412, NSC 49138 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1cnccn1 |
| IUPAC navn | 2-methylpyrazine |
| Vis mere |