Få mere at vide
2-Methylpyrazine, Mikromol™
Artikelnummer. 17983986
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17983986 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17983986 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0695.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methylpyrazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpyrazine
CAS 109-08-0
Analyt- eller komponentnavne 2-Methylpyrazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H6 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyrazine, 2-methyl-, Pyrazine, methyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methylpyrazine, 2-Methyl-1,4-diazine, Methylpyrazine, Monomethylpyrazine, NSC 30412, NSC 49138
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
SMIL Cc1cnccn1
IUPAC navn 2-methylpyrazine
Molekylvægt (g/mol) 94.11
Mængde 100 mg
Formel vægt 94.0531 g/mol