Få mere at vide
2-Methylpyrazine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylpyrazine-d6 |
| CAS | 1219804-84-8 |
| Molekylær formel | C5 D6 N2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Methylpyrazine-d6, 2,3,5-Trideuterio-6-(trideuteriomethyl)pyrazine, 2-(Methyl-d3)pyrazine-3,5,6-d3, 2-(Methyl-d3)-1,4-diazine-3,5,6-d3, 2-Methylpyrazine-D6 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c(nc1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,5-trideuterio-6-(trideuteriomethyl)pyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.1515 |
| Formel vægt | 100.0908 |