Få mere at vide
2-methylpyrazin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448126
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448126 500 g 500g
11428126 25 g 25g
11438126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11448126 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14146.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-08-0 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
2-Methylpyrazin bruges som smagsstoffer i frisk brød, smør, chokolade, chokoladekakao, kaffe, ristet kød, nøddemandler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methylpyrazin bruges som smagsstoffer i frisk brød, smør, chokolade
, chokolade kakao, kaffe, ristet kød, nøddemandler.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-08-0
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.117
MDL nummer MFCD00006142
InChI nøgle CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylpyrazine, pyrazine, methyl, pyrazine, 2-methyl, 2-methyl-1,4-diazine, 2-methyl pyrazine, 2-methyl-pyrazine, unii-rvc6500u9c, fema no. 3309, ccris 2927, wln: t6n dnj b1
PubChem CID 7976
IUPAC navn 2-methylpyrazin
SMIL CC1=NC=CN=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpyrazine
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 1.028
Kogepunkt 135°C to 136°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.505
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Beilstein 105778
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 94.12
Procent renhed ≥99%