Få mere at vide
2-methylpyrazin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10571371 25 g Glass bottle 25g
10284790 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10571371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127550250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 109-08-0 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-08-0
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.12
MDL nummer MFCD00006142
InChI nøgle CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylpyrazine, pyrazine, methyl, pyrazine, 2-methyl, 2-methyl-1,4-diazine, 2-methyl pyrazine, 2-methyl-pyrazine, unii-rvc6500u9c, fema no. 3309, ccris 2927, wln: t6n dnj b1
PubChem CID 7976
IUPAC navn 2-methylpyrazine
SMIL CC1=NC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpyrazine
Navn note 99+ %
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -29.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 134.0°C to 137.0°C
Flammepunkt 50°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5042
Mængde 25 g
Beilstein 23, 94
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ether, acetone, oils and, halogenated solvents
Formel vægt 94.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylpyrazine
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.