Få mere at vide
2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479070
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479070 25 g 25g
11459070 1 g 1g
11469070 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479070 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14011.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5521-55-1
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.126
MDL nummer MFCD00068241
InChI nøgle RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
PubChem CID 122831
IUPAC navn 5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
SMIL CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 165°C to 167°C
Mængde 25 g
Beilstein 116005
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%