Få mere at vide
2-methylpropylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30480654
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30480654 1 g
1 options
Artikelnummer. 30480654 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3267451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpropylboronic Acid
CAS 84110-40-7
Molekylær formel C4H11BO2
Mængde 1 g
Synonym B-(2-methylpropyl)boronic Acid, 2-Methyl-1-propaneboronic Acid, (2-Methylpropyl)boronic Acid, Isobutyl Boronic Acid, Isobutylboric Acid
InChI formel InChI=1S/C4H11BO2/c1-4(2)3-5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
SMIL CC(C)CB(O)O
IUPAC navn 2-methylpropylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 101.94
Formel vægt 102.0852