Få mere at vide
2-Methylpropylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutylamine |
| CAS | 78-81-9 |
| Molekylær formel | C4 H11 N |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 1-Propanamine, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-1-propanamine (ACI), Isobutylamine (8CI), 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methyl-1-aminopropane, 2-Methylpropanamine, 2-Methylpropylamine, 3-Methyl-2-propylamine, i-Butylamine, iso-Butylamine, Monoisobutylamine, NSC 8028, Valamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CN |
| IUPAC navn | 2-methylpropan-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.14 |
| Formel vægt | 73.0891 |