Få mere at vide
2-Methylpropylamin, TRC
Artikelnummer. 30469058
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30469058 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30469058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32718010ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutylamine
CAS 78-81-9
Molekylær formel C4 H11 N
Mængde 10 mL
Synonym 1-Propanamine, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-1-propanamine (ACI), Isobutylamine (8CI), 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methyl-1-aminopropane, 2-Methylpropanamine, 2-Methylpropylamine, 3-Methyl-2-propylamine, i-Butylamine, iso-Butylamine, Monoisobutylamine, NSC 8028, Valamine
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
SMIL CC(C)CN
IUPAC navn 2-methylpropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 73.14
Formel vægt 73.0891