Få mere at vide
2-Methylpropylamin, TRC
Artikelnummer. 30483495
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
30483495 5 mL
1 options
Artikelnummer. 30483495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3271805ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutylamine
CAS 78-81-9
Molekylær formel C4 H11 N
Mængde 5 mL
Synonym 1-Propanamine, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-1-propanamine (ACI), Isobutylamine (8CI), 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methyl-1-aminopropane, 2-Methylpropanamine, 2-Methylpropylamine, 3-Methyl-2-propylamine, i-Butylamine, iso-Butylamine, Monoisobutylamine, NSC 8028, Valamine
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
SMIL CC(C)CN
IUPAC navn 2-methylpropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 73.14
Formel vægt 73.0891