Få mere at vide
2-Methylpropyl-d9-amine HCl, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Isobutylamine-D9 Hydrochloride |
| CAS | 1219799-03-7 |
| Molekylær formel | C4 D9 H2 N . Cl H |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Propan-1,1,2,3,3,3-d6-amine, 2-(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-(Methyl-d3)-1-propan-1,1,2,3,3,3-d6-amine hydrochloride, 2-Methylpropyl-d9-amine hydrochloride, Isobutylamine-d9 hydrochloride, Isobutylamine-D9 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N.ClH/c1-4(2)3-5;/h4H,3,5H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,3D2,4 D; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | 1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.6532 |
| Formel vægt | 118.1223 g/mol |
| Show More |