Få mere at vide
2-Methylpropyl Alcohol-OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1-propanol-O-D |
| CAS | 14848-63-6 |
| Molekylær formel | C4 D H9 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Propanol-d, 2-methyl- (9 CI), Isobutyl alcohol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2-Methylpropyl Alcohol-OD, 2-Methylpropan-1-ol-d, Isobutanol-O-d, 2-Methyl-1-propanol-O-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i5D |
| SMIL | [2 H]OCC(C)C |
| IUPAC navn | 1-deuteriooxy-2-methylpropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.1278 |
| Formel vægt | 75.0794 g/mol |
| Vis mere |