Få mere at vide
2-Methylpropionic-2-d1 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylpropionic-2-d1 Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i3D |
| Formel vægt | 89.0587 |