Få mere at vide
2-methylpropanimidamidhydrochlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10541132
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10541132 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10407822 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10059381 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10541132 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02291EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 22007-68-7
Molekylær formel C4H11ClN2
Molekylvægt (g/mol) 122.596
MDL nummer MFCD00173787
InChI nøgle VWXLCWNPSOUPPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylpropanimidamide hydrochloride, isobutyrimidamide hydrochloride, isobutyramidine hydrochloride, 2-methylpropionamidine hcl, isobutanimidamide hydrochloride, isopropylcarbamidine hydrochloride, 2-methylpropionamidine hydrochloride, 2-methyl propanimidamide hydrochloride, isobutanimidamide hcl, sothiadhk\up@
PubChem CID 2782053
IUPAC navn 2-methylpropanimidamid;hydrochlorid
SMIL CC(C)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpropanimidamide hydrochloride
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHC(=NH)NH2·HCl
Mængde 10 g
Formel vægt 122.6
Procent renhed 90%