Få mere at vide
2-Methylpropanethioamid, Mikromol
Artikelnummer. 30463802
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463802 4 x 25 mg
30051059 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30463802 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1034.2600254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Methylpropanethioamid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpropanethioamide
CAS 13515-65-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Methylpropanethioamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H9 N S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Propanethioamide, 2-methyl-, Propionamide, 2-methylthio- (6CI,7CI,8CI), 2-Methylpropanethioamide, 2-Methylthiopropionamide, Isobutyrthioamide, Thioisobutyramide
InChI formel InChI=1S/C4H9NS/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)C(=S)N
IUPAC navn 2-methylpropanethioamid
Molekylvægt (g/mol) 103.19
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 103,0456 g/mol