Få mere at vide
2-Methylpropan-2-amin Hydrochlorid (2-Amino-2-methylpropan Hydrochlorid, tert-Butylamin Hydrochlorid), Mikromol™
Beskrivelse
2-Methylpropan-2-amin Hydrochlorid (2-Amino-2-methylpropanhydrochlorid, tert-Butylamin Hydrochlorid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride |
| CAS | 10017-37-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C4 H11 N . H Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.59 |
| Mængde | 100 mg |