Få mere at vide
2-Methylpiperidine, 99%
Artikelnummer. 10502721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10502721 5 mL Glass bottle 5ml
10795391 100 mL Glass bottle 100ml
10676902 500 mL Glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10502721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127490050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 109-05-7 | C6H13N | 99.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-05-7
Molekylær formel C6H13N
Molekylvægt (g/mol) 99.18
MDL nummer MFCD00005982
InChI nøgle NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-pipecoline, pipicoline, alpha-pipecoline, piperidine, 2-methyl, alpha-pipecolin, pipecoline, alpha, 2-methyl-piperidine, alpha-methylpiperidine, .alpha.-pipecolin, .alpha.-pipecoline
PubChem CID 7974
IUPAC navn 2-methylpiperidine
SMIL CC1CCCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpiperidine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -5°C to 4°C
Farve Yellow
Tæthed 0.8440g/mL
Kogepunkt 118°C
Flammepunkt 16°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4459 to 1.4479
Mængde 5 mL
Beilstein 20, 95
Specifik vægtfylde 0.844
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with ethanol
Formel vægt 99.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylpiperidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.