Få mere at vide
2-methylpiperidin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357745
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357745 100 mL 100ml
11367745 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02567.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-05-7 | C6H13N | 99.18 g/mol
2-Methylpiperidin, bruges til oxidation af sekundære aminer til nitroner ved hjælp af H2O2 katalyseret af natriumwolframoxiddihydrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methylpiperidin, bruges til oxidation af sekundære aminer til nitroner
ved hjælp af H2O2 katalyseret af natriumwolframoxiddihydrat.
Opløselighed Det er let
opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-05-7
Molekylær formel C6H13N
Molekylvægt (g/mol) 99.18
MDL nummer MFCD00005982
InChI nøgle NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-pipecoline, pipicoline, alpha-pipecoline, piperidine, 2-methyl, alpha-pipecolin, pipecoline, alpha, 2-methyl-piperidine, alpha-methylpiperidine, .alpha.-pipecolin, .alpha.-pipecoline
PubChem CID 7974
IUPAC navn 2-methylpiperidin
SMIL CC1CCCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpiperidine
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 0.842
Kogepunkt 118°C to 119°C
Flammepunkt 8°C (46°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.447
Mængde 100 mL
FN nummer UN2733
Beilstein 79804
Opløselighedsinformation It is easily soluble in water.
Formel vægt 99.18
Procent renhed ≥98%