Få mere at vide
2-Methylpiperazin, TRC
Artikelnummer. 17983785
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17983785 50 g
17961615 1 g
17932925 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32480550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-07-9
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Synonym 2-Methyl-piperazine, (±)-2-Methyl-piperazine, (±)-2-Methylpiperazine, NSC 5277
IUPAC navn 2-methylpiperazin
SMIL CC1CNCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpiperazine
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3
Formel vægt 100.1