Få mere at vide
2-Methylpiperazin, 98%
Artikelnummer. 11906521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11906521 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10091340 100 g Glasflaske 100g
10765221 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11906521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127470025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 109-07-9 | C5H12N2 | 100,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-07-9
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.16
InChI nøgle JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560
PubChem CID 66057
IUPAC navn 2-methylpiperazin
SMIL CC1CNCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpiperazine
Smeltepunkt 61,0 °C til 66,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 154,0 °C til 156,0 °C
Flammepunkt 63 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 23,17
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 78 % (25 °C).
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylpiperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.