Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylpiperazine |
| Smeltepunkt | 61,0 °C til 66,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 154,0 °C til 156,0 °C |
| Flammepunkt | 63 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 23,17 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Methylpiperazine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.