Få mere at vide
(+/-)-2-Methylpiperazin, 98%
Artikelnummer. 11455857
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455857 100 g 100g
11445857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24405.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 109-07-9 | C5H12N2 | 100,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-07-9
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.165
MDL nummer MFCD00005954
InChI nøgle JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560
PubChem CID 66057
IUPAC navn 2-methylpiperazin
SMIL CC1CNCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Methylpiperazine
Smeltepunkt 62 °C til 66 °C
Kogepunkt 155 °C til 156 °C
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Lugt Amin-lignende
Mængde 100 g
FN nummer UN2925
Beilstein 383566
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Formel vægt 100.17
Procent renhed 98%