Få mere at vide
(+/-)-2-methylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445857
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445857 25 g 25g
11455857 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24405.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-07-9 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-07-9
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.165
MDL nummer MFCD00005954
InChI nøgle JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560
PubChem CID 66057
IUPAC navn 2-methylpiperazin
SMIL CC1CNCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Methylpiperazine
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Kogepunkt 155°C to 156°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Amine-like
Mængde 25 g
FN nummer UN2925
Beilstein 383566
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Formel vægt 100.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Methylpiperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-2-Methylpiperazine