Få mere at vide
(2-Methylphenyl)phenylmethanon (2-Methylbenzophenon), Mikromol™
Artikelnummer. 30049643
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049643 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049643 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0801.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2-Methylphenyl)phenylmethanon (2-Methylbenzophenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
CAS 131-58-8
Analyt- eller komponentnavne (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Orphenadrine Hydrochloride Imp. B (EP), Orphenadrine Imp. B (EP), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, Orphenadrine Hydrochloride Impurity B, Orphenadrine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
SMIL Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (2-methylphenyl)-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 196.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 196,0888 g/mol