Få mere at vide
2-Methylphenol D8, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317652
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30317652 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30317652 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA15140210
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Cresol-d8
CAS 203645-65-2
Molekylær formel C7 2H8 O
Mængde 25 mg
Synonym Phen-2,3,4,5-d4-ol-d, 6-(methyl-d3)- (9CI), o-Cresol-d8
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
SMIL [2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1,2,3,4-tetradeuterio-5-deuteriooxy-6-(trideuteriomethyl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 116.19
Formel vægt 116.1077 g/mol