Få mere at vide
2-Methylpentanedioic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16413459
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16413459 1 g
1 options
Artikelnummer. 16413459 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW017524
MedChemExpress 2-Methylpentanedioic acid is a metabolite of succinic acid, a citric acid cycle intermediate.
2-Methylpentanedioic acid is a metabolite of succinic acid, a citric acid cycle intermediate.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpentanedioic acid
CAS 617-62-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H10O4
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (684.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(C)CCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Formel vægt 146.14
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism