Få mere at vide
2-Methylpentan, TRC
Artikelnummer. 17951855
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
17951855 25 mL
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 17951855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22638025ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpentane
CAS 107-83-5
Molekylær formel C6 H14
Mængde 25 mL
Synonym Pentane, 2-methyl-, 2-Methylpentane, 1,1-Dimethylbutane, Isohexane, Kyowasol C 600M, Kyowazol C 600, NSC 66496
InChI formel InChI=1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCCC(C)C
IUPAC navn 2-methylpentan
Molekylvægt (g/mol) 86.18
Formel vægt 86.1096