Få mere at vide
2-Methylpentane, 99+%, pure
Artikelnummer. p-4090135 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11345046
Brand: Thermo Scientific Acros 127341001
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 107-83-5 | C6H14 | 86.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-83-5
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD00009406
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
IUPAC navn 2-methylpentan
SMIL CCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpentane
Navn note Pure
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -154.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6600g/mL
Kogepunkt 60.0°C
Flammepunkt −23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.3700 to 1.3720
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 148
Specifik vægtfylde 0.66
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 86.18
Procent renhed 99+%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylpentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.