Få mere at vide
2-Methyloctane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyloctane |
| CAS | 3221-61-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methyloctane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H20 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-Methyloctane, NSC 23695 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCCCCC(C)C |
| Vis mere |