Få mere at vide
2-Methyloctane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312387
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30312387 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30312387 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15114100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyloctane
CAS 3221-61-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Methyloctane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H20
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2-Methyloctane, NSC 23695
InChI formel InChI=1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCCCCC(C)C
IUPAC navn 2-methyloctane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 128.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 128.1565 g/mol