Få mere at vide
2-Methylnonane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylnonane |
| CAS | 871-83-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methylnonane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H22 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-Methylnonane, NSC 24849 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCCCCCC(C)C |
| Vis mere |