Få mere at vide
2-Methylnonane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320657
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30320657 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30320657 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15114000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylnonane
CAS 871-83-0
Analyt- eller komponentnavne 2-Methylnonane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H22
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2-Methylnonane, NSC 24849
InChI formel InChI=1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCCCCCC(C)C
IUPAC navn 2-methylnonane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 142.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 142.1722 g/mol