Få mere at vide
2-Methylnonan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475796
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475796 25 g 25g
11455796 1 g 1g
11465796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20849.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 871-83-0 | C10H22 | 142.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 871-83-0
Molekylær formel C10H22
Molekylvægt (g/mol) 142.29
MDL nummer MFCD00027321
InChI nøgle SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonane, 2-methyl, c9-11 isoparaffin, alkanes, c9-11-iso, 2-methylnonane, unii-382akh052v, isodecane, octane, dimethyl, iso-decane, 2-methyl nonane, c10-13 isoparaffin
PubChem CID 13379
IUPAC navn 2-methylnonan
SMIL CCCCCCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylnonane
Tæthed 0.72
Kogepunkt 166°C
Flammepunkt 46°C (115°F)
Lugt Petroleum-like
Lineær formel CH3(CH2)6CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.41
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1696990
Formel vægt 142.29
Procent renhed ≥98%