Få mere at vide
2-Methylnikotinsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11926341 25 g 25g
10061594 1 g 1g
10071594 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11926341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397320250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3222-56-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3222-56-8
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00013449
InChI nøgle HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylnicotinic acid, 2-methyl-nicotinic acid, 2-methylnicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl nicotinic acid, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, methylnicotinic acid, pubchem2458, 2-methylnicotinoic acid, acmc-1ctxp
PubChem CID 643373
IUPAC navn 2-methylpyridin-3-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylnicotinic acid
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 225.0°C to 228.0°C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 137.14
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylnicotinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.