missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+/-)-2-Methylnicotine, TRC

Artikelnummer. 30476329
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476329 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476329 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3232455MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Methylnicotine
CAS 64114-31-4
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C11 H16 N2
Mængde 5 mg
Synonym Pyridine','2-methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, Pyridine','2-methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','(±)-, 2-Methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, 2-Methyl-3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine, rac-2-Methylnicotine, (±)-2-Methylnicotine
InChI formel InChI=1S/C11H16N2/c1-9-10(5-3-7-12-9)11-6-4-8-13(11)2/h3,5,7,11H,4,6,8H2,1-2H3/t11-/m0/s1
SMIL CN1CCC[C@H]1c2cccnc2C
IUPAC navn 2-methyl-3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 176.26
Formel vægt 176.1313
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.