missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+/-)-2-Methylnicotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-2-Methylnicotine |
| CAS | 64114-31-4 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pyridine','2-methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, Pyridine','2-methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','(±)-, 2-Methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, 2-Methyl-3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine, rac-2-Methylnicotine, (±)-2-Methylnicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-9-10(5-3-7-12-9)11-6-4-8-13(11)2/h3,5,7,11H,4,6,8H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CN1CCC[C@H]1c2cccnc2C |
| IUPAC navn | 2-methyl-3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.26 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?