Få mere at vide
2-methylnaphtho[1,2-d]thiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495377
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495377 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11495377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22725.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 2682-45-3 | C12H9NS | 199,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole
CAS 2682-45-3
Smeltepunkt 95 °C til 97 °C
Molekylær formel C12H9NS
MDL nummer MFCD00004951
Mængde 5 g
Synonym 2-methylnaphtho 1,2-d thiazole, 2-methyl-beta-naphthothiazole, 2-methylnaphtho 1,2-d 1,3 thiazole, naphtho 1,2-d thiazole, 2-methyl, 2-methyl-b-naphthylthiazole, naphth 1,2-d thiazole, 2-methyl, 2-methyl-.beta.-naphthothiazole, 2-methyinaphtho 1,2-d thiazole, 2-methylbenzo e 1,3 benzothiazole
InChI nøgle OUXMJRMYZCEVKO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC2=C(S1)C=CC1=CC=CC=C21
IUPAC navn 2-methylbenzo[e][1,3]benzothiazol
Molekylvægt (g/mol) 199.27
PubChem CID 75892
Formel vægt 199.27
Procent renhed 98%