Få mere at vide
2-Methylnaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30479214
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30479214 100 g
1 options
Artikelnummer. 30479214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM323130100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylnaphthalene
CAS 91-57-6
Molekylær formel C11 H10
Mængde 100 g
Synonym Naphthalene','2-methyl-, 2-Methylnaphthalene, NSC 3575, β-Methylnaphthalene
InChI formel InChI=1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3
SMIL Cc1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn 2-methylnaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 142.2
Formel vægt 142.0783