Få mere at vide
2-Methylnaphthalene-D10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylnaphthalene-d10 |
| CAS | 7297-45-2 |
| Molekylær formel | C11 2H10 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7','7-(methyl-d3)-, 7-(Methyl-d3)naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7, β-Methylnaphthalene-d10, 2-Methylnaphthalene D10 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,8-heptadeuterio-7-(trideuteriomethyl)naphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.26 |
| Formel vægt | 152.141 |