Få mere at vide
2-Methylnaphthalen, 96%
Artikelnummer. 11377715
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377715 500 g 500g
11367715 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02459.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 91-57-6 | C11H10 | 142,201 g/mol
De vigtigste anvendelser af methylnaphthalen er som råmateriale til farvestofdispergeringsmidler og varmeoverførselsolier og som opløsningsmiddel til landbrugskemikalier. Det er blevet brugt som en indikator for røgeksponering i fødevarer og emballagematerialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
De vigtigste anvendelser af methylnaphthalen er som råmateriale til farvestofdispergeringsmidler og varmeoverførselsolier og som opløsningsmiddel til landbrugskemikalier. Det er blevet brugt som en indikator for røgeksponering i fødevarer og emballagematerialer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i alkohol, chloroform, methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-57-6
Molekylær formel C11H10
Molekylvægt (g/mol) 142.201
MDL nummer MFCD00004118
InChI nøgle QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
PubChem CID 7055
ChEBI CHEBI:50720
IUPAC navn 2-methylnaphthalen
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylnaphthalene
Smeltepunkt 31 °C til 35 °C
Tæthed 1.001
Kogepunkt 241 °C til 243 °C
Flammepunkt 97 °C (206 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 906859
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol, kloroform, methanol.
Formel vægt 142.2
Procent renhed 97%