Få mere at vide
2-Methylnaphthalene, 96%
Artikelnummer. 10473395 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10473395 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10031170 5 g Glasflaske 5g
10647092 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10473395 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127170025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-57-6 | C11H10 | 142.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-57-6
Molekylær formel C11H10
Molekylvægt (g/mol) 142.2
MDL nummer MFCD00004118
InChI nøgle QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
PubChem CID 7055
ChEBI CHEBI:50720
IUPAC navn 2-methylnaphthalen
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylnaphthalene
Navn note 96%
CAS min % 96
Smeltepunkt 32°C to 36°C
Farve Hvid
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 241°C to 242°C
Flammepunkt 97°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CH3
Mængde 2.5 kg
Beilstein 05, 567
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 142.2
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof