missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methylnaphth[1,2-d]oxazole, TRC

Artikelnummer. 30468870
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468870 500 mg
30478821 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM332348500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methylnaphth[1,2-d]oxazole
CAS 85-15-4
Molekylær formel C12 H9 N O
Mængde 500 mg
Synonym 2-Methyl-4,5-benzobenzoxazole, 2-Methylnaphtho[1,2-d][1,3]oxazole, 2-Methylnaphtho[1,2-d]oxazole
InChI formel InChI=1S/C12H9NO/c1-8-13-12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14-8/h2-7H,1H3
SMIL Cc1oc2ccc3ccccc3c2n1
IUPAC navn 2-methylbenzo[e][1,3]benzoxazole
Molekylvægt (g/mol) 183.206
Formel vægt 183.068
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.