Få mere at vide
2-Methylnaphth[1,2-d]oxazol, TRC
Artikelnummer. 30476767
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30476767 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30476767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM332348100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylnaphth[1,2-d]oxazole
CAS 85-15-4
Molekylær formel C12 H9 N O
Mængde 100 mg
Synonym 2-Methyl-4,5-benzobenzoxazole, 2-Methylnaphtho[1,2-d][1,3]oxazole, 2-Methylnaphtho[1,2-d]oxazole
InChI formel InChI=1S/C12H9NO/c1-8-13-12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14-8/h2-7H,1H3
SMIL Cc1oc2ccc3ccccc3c2n1
IUPAC navn 2-methylbenzo[e][1,3]benzoxazol
Molekylvægt (g/mol) 183.206
Formel vægt 183.068