missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methylisothiazolone Hydrochloride, ≥99.9, MP Biomedicals

Artikelnummer. 11411571 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11411571 500 mg
11421571 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11411571 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215952290
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 26172-54-3
Molekylær formel C4H6ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 151.608
MDL nummer MFCD06804636
InChI nøgle SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Methyl-4-isothiazoline-3-one, MIT
PubChem CID 117746
IUPAC navn 2-methyl-1,2-thiazol-3-one;hydrochloride
SMIL CN1C(=O)C=CS1.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Type 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Fysisk form Krystallinsk
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Analyseprocentområde ≥99%
Formel vægt 151.6
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.