Få mere at vide
2-Methylisoindol-1,3-dion, TRC
Artikelnummer. 30472599
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472599 5 g
30468410 25 g
30464928 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30472599 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3143605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 550-44-7
Molekylær formel C9 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Synonym 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Methylisoindole-1,3-dione, 2-Methylisoindoline-1,3-dione, N-Methylphthalimide, NSC 44059
IUPAC navn 2-methylisoindol-1,3-dion
SMIL CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalimide-N-methyl
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3
Formel vægt 161.0477