Få mere at vide
2-Methylindoline, Mikromol™
Artikelnummer. 17930556
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17930556 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17930556 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0477.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methylindoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylindoline
CAS 6-6-6872
Analyt- eller komponentnavne 2-Methylindoline
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Methylindoline, Indapamide Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
SMIL CC1Cc2ccccc2N1
IUPAC navn 2-methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 133.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 133.0891 g/mol