Få mere at vide
2-Methylindoline, Mikromol™
Beskrivelse
2-Methylindoline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylindoline |
| CAS | 6-6-6872 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methylindoline |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C9 H11 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methylindoline, Indapamide Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3 |
| SMIL | CC1Cc2ccccc2N1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-2,3-dihydro-1H-indole |
| Vis mere |