Få mere at vide
2-Methylindoline-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylindoline-d3 |
| CAS | 1246815-31-5 |
| Molekylær formel | C9H8D3N |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indole-d3, NSC 65598-d3, alpha-Methyldihydroindole-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C1Cc2ccccc2N1 |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethyl)-2,3-dihydro-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.21 |
| Formel vægt | 136.108 |