Få mere at vide
2-methylindolin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10636471 5 mL Glasflaske 5ml
10104780 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275880050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6872-06-6 | C9H11N | 133.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-6872
Molekylær formel C9H11N
Molekylvægt (g/mol) 133.19
MDL nummer MFCD00005706
InChI nøgle QRWRJDVVXAXGBT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylindoline, 2-methyl-2,3-dihydro-1h-indole, 2,3-dihydro-2-methylindole, 1h-indole, 2,3-dihydro-2-methyl, indoline, 2-methyl, 2-methyl-2,3-dihydroindole, dihydroindole, 2-methyl, alpha-methyldihydroindole, .alpha.-methyldihydroindole, 2,3-dihydro-2-methyl-1h-indole
PubChem CID 23305
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylindoline
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -51°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 227°C (1013.0 Mbar)
Flammepunkt 103°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5680 to 1.57
Mængde 5 mL
Beilstein 20, 279
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible
Formel vægt 133.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylindoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /