Få mere at vide
2-Methylindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylindole |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6,10H,1H3 |
| Formel vægt | 131.0735 |