Få mere at vide
2-Methylindole, Mikromol™
Artikelnummer. 30052504
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052504 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052504 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0477.060025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methylindole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylindole
CAS 95-20-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Methylindole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H9 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Indole, 2-methyl-, Indole, 2-methyl- (8CI), 2-Methyl-1H-indole, 2-Methylindole, NSC 7514
InChI formel InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6,10H,1H3
SMIL Cc1cc2ccccc2[nH]1
IUPAC navn 2-methyl-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 131.1745
Mængde 25 mg
Formel vægt 131.0735 g/mol