Få mere at vide
2-Methylindole, Mikromol™
Beskrivelse
2-Methylindole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylindole |
| CAS | 95-20-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methylindole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H9 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Indole, 2-methyl-, Indole, 2-methyl- (8CI), 2-Methyl-1H-indole, 2-Methylindole, NSC 7514 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6,10H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-1H-indole |
| Vis mere |